Learn More
Tocris Bioscience™ Pyridostatin pentahydrochloride
Description
Binds and stabilizes G-quadruplexes, inducing DNA damage and cell cycle arrest (Kd = 490 nM); targets the proto-oncogene Src, reducing Src protein abundance and Src-dependent motility in human breast cancer cells. Also targets telomeric G-quadruplexes, inducing telomerase dysfunction. Activates the DNA-dependent protein kinase catalytic sunbunit (DNA-PKcs).
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 1781882-65-2 |
| Quantity | 10 mg |
| Molecular Formula | 4-(2-Aminoethoxy)N2,N6-bis[(4-(2-aminoethoxy)-2-quinolinyl]-2,6-pyridinecarboxamide pentahydrochloride |
| Product Type | Pyridostatin pentahydrochloride |
| Purity | 95% |
| Molecular Weight (g/mol) | M.W. (Observed): 778.94 |
| Inhibitors | Pyridostatin pentahydrochloride |
For Research Use Only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?