Learn More
R&D Systems™ Proteome Profiler Human Cytokine Array Kit
Beschreibung
The Proteome Profiler Human Cytokine Array Kit contains 4 membranes - each spotted in duplicate with 36 different cytokine antibodies.
Spezifikation
Spezifikation
| For Use With (Application) | For parallel determination of human cytokines and chemokines |
| Product Type | Cytokine Array Kits |
| Quantity | 1 Kit |
| Content And Storage | Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date. |
| Product Line | R&D Systems |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?