Få mere at vide
Cytiva Protease Inhibitor Mix
Artikelnummer. 10625385 Shop alle Cytiva produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
1 mL
Pakningsstørrelse:
Each
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 10625385
Brand: Cytiva 80650123
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
For effective protease inhibition during protein sample prep
Sample preparation often requires the inhibition of protease activity. This mix contains a combination of competitive and noncompetitive protease inhibitors, which protect proteins from proteolysis during purification from animal tissues, plant tissues, yeast and bacteria.
  • Inhibits >95% protease activity
  • Inhibit serine, cysteine and calpain proteases
  • No EDTA; Optionally, EDTA can be added to inhibit metalloproteases
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Includes Protease inhibito r (100X Solution)
Product Type Protease Inhibitor Cocktail
Content And Storage -20°C
Quantity 1 mL
compliance-icons
Signalord
  • ||Warning
Farekategori
  • Serious eye damage/eye irritation Category 2
  • Skin corrosion/irritation Category 2
Faresætning
  • H315-Causes skin irritation.
  • H319-Causes serious eye irritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P264-Wash hands thoroughly after handling.
  • P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contains : luoride
  • UNKNOWN ACUTE-2 per cent of the mixture consists of component(s) of unknown acute toxicity.
  • UNKNOWN AQUATIC-Contains 2% of components with unknown hazards to the aquatic environment.
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.