Learn More
Descripción
- For Research Use Only
- Not for use in diagnostics procedures
Especificaciones
Especificaciones
| For Use With (Equipment) | Procise Protein Sequencer |
| Product Type | cLC Flask Maintenance Kit |
| Product Line | Procise |
| Content And Storage | Store at room temperature. |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Format | Kit |
| Quantity | 1 kit |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?