Learn More
R&D Systems™ Probenecid
Código de producto. 18752614
Cambiar vista
Click to view available options
Quantity:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity Tamaño de la unidad
18752614 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18752614 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor 4107/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    91.62 EUR
    82.95 EUR / 50mg
    Save 8.67 EUR
    9% Off
 Restricted Item
Estimated Shipment: 19-11-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
A Tocris product, part of R&D Systems. MRP inhibitor
Probenecid is an inhibitor of multidrug resistance-associated proteins (MRP). Probenicid inhibits OAT3, organic acid transport in the kidney and other organs and exhibits inhibitory activity against pannexin 1 channels (IC50 ∼ 150 μM). Probenecid potently inhibits SARS-CoV-2 replication in NHBE and Vero E6 cells (IC50 = 1.3 nM and 750 nM, respectively) and reduces lung virus titers in vivo. Probenicid also inhibits influenza A virus replication in vitro and in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
CAS 57-66-9
Quantity 50 mg
Product Line Tocris
Molecular Formula C13H19NO4S
Formula Weight 285.36
Purity >98%
Molecular Weight (g/mol) 285.36
Chemical Name or Material Probenecid
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.