Beschreibung
PPAPDC3 Polyclonal specifically detects PPAPDC3 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin).
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | PPAPDC3 |
| Applications | Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | Unconjugated |
| Dilution | Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1 - 4 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200 |
| Formulation | PBS, pH 7.2, containing 40% glycerol with 0.02% Sodium Azide |
| Gene Alias | C9orf67, chromosome 9 open reading frame 67, EC 3.1.3, EC 3.1.3.-, FLJ14662, KIAA0515, MGC12921, NET39, phosphatidic acid phosphatase type 2 domain containing 3, Phosphatidic acid phosphatase type 2 domain-containing protein 3, probable lipid phosphate phosphatase PPAPDC3 |
| Gene Symbols | PLPP7 |
| Host Species | Rabbit |
| Immunogen | This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to the following amino acid sequence:GPYETSPSLLDYLTMDIYAFPAGHASRAAMVSK |
| Mehr anzeigen |
For Research Use Only
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?