Learn More
Potassium trifluoromethanesulfonate, 98%
Code produit 11367947
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity Conditionnement
11367947 50 g 50g
11357947 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11367947 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 020361.18
 Restricted Item
In Stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 2926-27-4 | CF3KO3S | 188.162 g/mol
Potassium trifluoromethanesulfonate is used as a reagent in the synthesis of guanine-quadruplex hybrid materials. It acts as a supporting electrolyte in the electrochemical study of evidence for gold anion in ethylenediamine. It is involved in the preparation of N-fluoro-2,4,6-trimethylpyridinium triflate by reacting with 2,4,6-trimethyl-pyridine. Further, it is used in the preparation of imidazolium salt, 3-methyl-1-(3R,3aR,6S,6aR)-[6-(benzyloxy)-hexahydrofuro[3,2-b]furan-3-yl]imidazolium trifluoromethanesulfonate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2926-27-4
Molecular Formula CF3KO3S
Molecular Weight (g/mol) 188.162
MDL Number MFCD00042370
InChI Key GLGXXYFYZWQGEL-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium trifluoromethanesulfonate, potassium triflate, trifluoromethanesulfonic acid potassium salt, potassium trifluoromethanesulphonate, methanesulfonic acid, trifluoro-, potassium salt, potassium ion triflate, cf3so3k, acmc-209h7u, potassium trifluoromethanesulfonate salt, potassium tris fluoranyl methanesulfonate
PubChem CID 23664779
IUPAC Name potassium;trifluoromethanesulfonate
SMILES C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].[K+]
Spécification
Quantity 50 g
Sensitivity Hygroscopic
Solubility Information Soluble in water.
Formula Weight 188.17
Percent Purity 98%
Physical Form Crystalline
Chemical Name or Material Potassium trifluoromethanesulfonate
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.