Learn More
Potassium 4-iodophenyltrifluoroborate, 96%
Product Code. 11492130
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
Unit Size:
1g
5g
Product Code. 11492130
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H28758.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 912350-00-6 | C6H4BF3IK | 309.906 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 912350-00-6
Molecular Formula C6H4BF3IK
Molecular Weight (g/mol) 309.906
MDL Number MFCD09800738
InChI Key WTXNSBOVCAXUGV-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium 4-iodophenyltrifluoroborate, potassium trifluoro 4-iodophenyl boranuide, amtb080, potassium trifluoro 4-iodophenyl borate 1-
PubChem CID 23688160
IUPAC Name potassium;trifluoro-(4-iodophenyl)boranuide
SMILES [B-](C1=CC=C(C=C1)I)(F)(F)F.[K+]
Spezifikation
Melting Point 297°C to 299°C
Quantity 1 g
Sensitivity Light sensitive
Formula Weight 309.9
Percent Purity 96%
Chemical Name or Material Potassium 4-iodophenyltrifluoroborate
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt