Learn More
Thermo Scientific™ KMUH (N-κ-maleimidoundecanoic acid hydrazide)
Shop All Thermo Scientific ProductsDescrizione
Thermo Scientific™ Pierce KMUH is a long, maleimide-and-hydrazide crosslinker for conjugating sulfhydryls (cysteines) to carbonyls (aldehyde or ketones, such as those formed by oxidation of glycoprotein carbohydrates).
Highlights:
- Long, noncleavable, aliphatic spacer
- Hydrazide group covalently couples to oxidized carbohydrate residues in glycoproteins and other glycoconjugates
- Reactive groups: maleimide and hydrazide
- Reactive toward: sulfhydryl and carbonyl (aldehyde) groups (or carboxyl groups when used with EDC)
Specifica
Specifica
| Chemical Reactivity | Carbohydrate-Sulfhydryl |
| Cleavable | No |
| Description | KMUH |
| Molecular Weight (g/mol) | 409.4 |
| PEGylated | No |
| Spacer Arm Length | 19.0 Å |
| Content And Storage | Upon receipt store desiccated at 4°C. |
| Cell Permeability | Yes |
| Shipping Condition | Ambient |
| Product Line | Pierce |
| Vedi altri risultati |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?