Learn More
Beskrivelse
PHYH Monoclonal specifically detects PHYH in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry/Immunohistochemistry (Paraffin).
Tekniske data
Tekniske data
| Gene Alias | LNAP1, PAHXLN1, peroxisomal, PhyH, PHYH1, phytanoyl-CoA 2-hydroxylase, phytanoyl-CoA hydroxylase, phytanoyl-CoA hydroxylase (Refsum disease), RD |
| Content And Storage | Store at 4°C in the dark. |
| Product Type | Antibody |
| Product Line | Novus |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?