Learn More
Beskrivning
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Specifikationer
Specifikationer
| Density | 1.62g/mL at 25°C |
| Quantity | 25 g |
| Linear Formula | H3[P(Mo3O10)4] · xH2O |
| UN Number | 3084 |
| IUPAC Name | 12-Molybdophosphoric acid |
| Formula Weight | 1825.25g/mol (anhydrous basis) |
| Grade | ACS Reagent |
| Chemical Name or Material | Phosphomolybdic Acid Hydrate |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?