Learn More
R&D Systems™ Phentolamine Mesylate
Artikelnummer. 18720328
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantity:
100 mg
Packungsgröße:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Packungsgröße
18720328 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18720328 Lieferant R&D Systems™ Lieferanten-Nr. 6431/100
 Restricted Item
Estimated Shipment: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
A Tocris product, part of R&D Systems. Adrenergic α receptor antagonist; antihypertensive
Phentolamine Mesylate is a non-selective adrenergic α receptor antagonist (pKB = 8.07). Intravenous injection causes hypotension and tachycardia in rats. Intraperitoneal injection in mice increases plasma FGF21 levels.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemical Name or Material 3-[[(4,5-Dihydro-1H-imidazol-2-yl)methyl](4-methylphenyl)amino]phenol methanesulfonate
CAS 65-28-1
Assay Percent Range >98%
Quantity 100 mg
Product Line Tocris
Molecular Formula C17H19N3O.CH4O3S
Formula Weight Observed MW: 377.46