Learn More
Phenazine methosulfate, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11334189 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
1 g
5 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
11334189 1 g 1g
11344189 5 g 5g
11358539 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11334189 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0210095501
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Kemiske identifikatorer
CAS 299-11-6
Molecular Formula C14H14N2O4S
Molecular Weight (g/mol) 306.336
InChI Key RXGJTUSBYWCRBK-UHFFFAOYSA-M
Synonym phenazine methosulfate, 5-methylphenazin-5-ium methyl sulfate, 5-methylphenazinium methyl sulfate, n-methylphenazonium methosulfate, phenazine methosulphate, methylphenazonium methosulfate, 5-methylphenazine methylsulfate, n-methylphenazinium methosulfate, n-methylphenazonium methosulphate, phenazinium, 5-methyl-, methyl sulfate
PubChem CID 9285
ChEBI CHEBI:8055
IUPAC Name 5-methylphenazin-5-ium;methyl sulfate
SMILES C[N+]1=C2C=CC=CC2=NC3=CC=CC=C31.COS(=O)(=O)[O-]
Tekniske data
Color Yellow
Quantity 1 g
Formula Weight 306.3
Physical Form Crystals
Chemical Name or Material Phenazine methosulfate
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.