Learn More
STEMCELL Technologies Paclitaxel
Description
- Paclitaxel is a diterpene alkaloid originally isolated from the bark of the Pacific Yew tree (Taxus brevifolia)
- It binds to and stabilizes microtubules, preventing their reorganization during cell division, which leads to cell cycle arrest
- Paclitaxel has antitumorigenic properties and has been used as a chemotherapeutic compound (Rowinsky et al.) Many pathways have been implicated in Paclitaxel-induced apoptosis, including c-Jun N-terminal kinase/stress-activated protein kinase (JNK/SAPK), p38 mitogen-activated protein kinase (MAPK), and protein kinase A (PKA; Wang et al.; Reshkin et al.)
Spécification
Spécification
| CAS | 33069-62-4 |
| Synonym | NSC 125973 |
| Quantity | 100 mg |
| Molecular Formula | C47H51NO14 |
| Purity | ≥98% |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?