Learn More
p-Nitrophenyl Phosphate (Disodium Salt, Hexahydrate), Fisher BioReagents
Description
p-Nitrophenyl Phosphate is suitable for use as a substrate for alkaline and acid phosphatase.
Specifications
Specifications
| Melting Point | 300°C |
| Color | White |
| Assay Percent Range | ≥98.0% |
| Packaging | Amber Glass |
| Quantity | 10 g |
| Formula Weight | 371 |
| Physical Form | Powder or Solid |
| Chemical Name or Material | p-Nitrophenyl Phosphate Disodium Salt, Hexahydrate |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?