Beschreibung
These slides are paraffin coated to prevent sample oxidization, it is recommended that slides are first de-paraffinized by baking at 60 degrees C for 1 hour in a vertical orientation prior to performing antigen retrieval procedures.
Spezifikation
Spezifikation
| Cross Reactivity | Human |
| Type | Ovary Tissue Slides (Dermoid Cyst) |
| Regulatory Status | This product is for research use only and is not approved for use in humans or in clinical diagnosis. |
| Species | Human |
| Tissue Condition | Dermoid Cyst |
| Product Line | Novus |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?