Learn More
Tocris Bioscience™ Oleylethanolamide
GREENER_CHOICE
Product Code. 18075882
Change view
Click to view available options
Quantity:
10 mg
50 mg
Unit Size:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity unitSize
18075882 50 mg 50mg
18075872 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 18075882 Supplier Tocris Bioscience™ Supplier No. 1484/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    582.00 EUR
    550.20 EUR / 50mg
    Save 31.80 EUR
    5% Off
 Restricted Item
Estimated Shipment: 14-08-2026
Add to basket
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Lipid mediator, anorexic actions; also GPR55 and PPARα agonist
Lipid mediator and analog of anandamide (Cat. No. 1339) that is involved in peripheral regulation of feeding. Selective GPR55 agonist (EC50 values are 0.44, >30 and >30 μM at GPR55, CB1 and CB2 respectively) and PPARα agonist (EC50 = 120 nM). Induces satiety through activation of PPARα and is also a ceramidase inhibitor. Also endogenous agonist at the GPR119 receptor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 111-58-0
Molecular Formula C20H39NO2
Especificaciones
Quantity 50 mg
Formula Weight 325.53
Purity >99%
Molecular Weight (g/mol) 325.537
Chemical Name or Material Oleylethanolamide
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.