Description
A recombinant protein with a N-Terminal His-tag and corresponding to the amino acids 1-147 of Human NUDT2 The Recombinant Human NUDT2 Protein is derived from E. coli. The Recombinant Human NUDT2 Protein has been validated for the following applications: SDS-Page.
Specifications
Specifications
| Concentration | 1mg/mL |
| For Use With (Application) | SDS-PAGE |
| Formulation | Liquid. In 20mM Tris buffer (pH 8.0) containing 10% glycerol, 1mM DTT, 0.1M NaCl. |
| Molecular Weight (g/mol) | 19.0kDa |
| Purification Method | SDS-PAGE |
| Quantity | 0.1 mg |
| Storage Requirements | Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Regulatory Status | RUO |
| Common Name | NUDT2 |
| Conjugate | Unconjugated |
| Show More |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?