Learn More
Novus Biologicals™ MAT1/2A Antibody Blocking Peptide
Código de producto. 18272320 Tienda Bio Techne Productos
Click to view available options
Quantity:
0.05 mg
Tamaño de la unidad:
0.05mg
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18272320
Marca: Novus Biologicals™ NB11094162PEP
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
A peptide to MAT2A.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Gene ID (Entrez) 4144
Species Human
Content And Storage Store at -80 C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulation Peptide dissolved in dH2O. Contains no BSA.
For Use With (Application) This Peptide is Useful as a Blocking Peptide for NB 110-94162. For Further Blocking Peptide Related Protocol, Click Here .
Gene Alias AdoMet synthase 2, AMS2, EC 2.5.1.6, MAT 2, MATA2SAMS2adoMet synthetase 2, MATII, MAT-II, Methionine adenosyltransferase 2, Methionine adenosyltransferase II, methionine adenosyltransferase II, alpha, S-adenosylmethionine synthase isoform type-2, S-adenosylmethionine synthetase isoform type-2
Gene Symbol MAT2A
Product Type MAT1/2A
Quantity 0.05 mg
Regulatory Status RUO - research use only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado