Learn More
STEMCELL Technologies Nocodazole
Click to view available options
Quantity:
10 mg
50 mg
Unit Size:
10mg
50mg
Description
- Nocodazole is an anti-mitotic agent that reversibly interferes with the polymerization of microtubules (De Brabander et al.) Nocodazole binds to beta-tubulin and disrupts microtubule assembly/disassembly dynamics, impairing formation of the metaphase spindles during the cell division cycle
- This prevents mitosis by inducing a G2/M-phase arrest and induces apoptosis in tumor cells (Jordan et al.)
- Synchronizes human pluripotent stem cells (hPSCs) in the G2/M cell cycle phase, thereby increasing the efficiency of homology-directed repair (HDR) in CRISPR-Cas9 genome editing (Lin et al.; Yang et al.)
- Induces apoptosis in leukemic cells without harming T cells and/or mesenchymal stromal cells that were recovered from the same patients (Frezzato et al.)
Specifications
Spécification
| CAS | 31430-18-9 |
| Synonym | NSC 238159; Oncodazole; R 17934 |
| Quantity | 50 mg |
| Molecular Formula | C14H11N3O3S |
| Purity | ≥98% |
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu