Learn More
MDR1/ABCB1 Antibody (MRK16), Allophycocyanin, R&D Systems™
Codice prodotto. 18604808 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity Dimensione della confezione
18604808 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18604808 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP252701APC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    860.23 EUR
    735.00 EUR / 0.1mL
    Save 125.23 EUR
    14% Off
 Restricted Item
Estimated Shipment: 17-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
MDR1/ABCB1 Monoclonal antibody specifically detects MDR1/ABCB1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunoprecipitation, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigen MDR1/ABCB1
Applications Flow Cytometry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, CyTOF
Classification Monoclonal
Clone MRK16
Conjugate APC
Formulation PBS
Gene Alias ABC20, ATP-binding cassette sub-family B member 1, ATP-binding cassette, sub-family B (MDR/TAP), member 1, CD243, CD243 antigen, CLCS, colchicin sensitivity, doxorubicin resistance, EC 3.6.3, EC 3.6.3.44, GP170, IBD13, MDR1MGC163296, multidrug resistance protein 1, P-glycoprotein 1, P-gp, PGY1P-GP
Host Species Mouse
Immunogen Drug resistant K-562 cells.
Purification Method Protein A purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Cancer, Membrane Trafficking and Chaperones
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 5243
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Product Type Antibody
Form Purified
Isotype IgG1 κ
Product Line Novus
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.