Description
NDUFA2 Polyclonal antibody specifically detects NDUFA2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifications
Specifications
| Antigen | NDUFA2 |
| Applications | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | APC |
| Formulation | PBS |
| Gene Alias | B8, CD14, CIB8, CI-B8, complex I B8 subunit, Complex I-B8, NADH dehydrogenase (ubiquinone) 1 alpha subcomplex, 2 (8kD, B8), NADH dehydrogenase (ubiquinone) 1 alpha subcomplex, 2, 8kDa, NADH dehydrogenase [ubiquinone] 1 alpha subcomplex subunit 2, NADH-ubiquinone oxidoreductase B8 subunit, NADH-ubiquinone oxidoreductase subunit CI-B8 |
| Host Species | Rabbit |
| Immunogen | Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human NDUFA2 fragment. |
| Purification Method | Antigen and protein A Affinity-purified |
| Quantity | 0.1 mL |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?