Description
UTP18 Polyclonal antibody specifically detects UTP18 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunoprecipitation
Specifications
Specifications
| Antigen | UTP18 |
| Applications | Western Blot, Immunocytochemistry, Immunoprecipitation |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | PE |
| Dilution | Western Blot, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunoprecipitation |
| Formulation | PBS |
| Gene Alias | CGI-48, U3 small nucleolar RNA-associated protein 18 homolog, UTP18, small subunit (SSU) processome component, homolog (yeast), WD repeat domain 50, WD repeat-containing protein 50, WDR50 |
| Host Species | Rabbit |
| Immunogen | Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human UTP18 fragment. |
| Purification Method | Antigen and protein A Affinity-purified |
| Show More |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?