Learn More
R&D Systems™ Napabucasin
Description
Napabucasin is a STAT3 inhibitor. Blocks spherogenesis of cancer stem cells (CSC), but not hematopoietic stem cells. Inhibits PaCa-2 xenograft tumor growth in mice, even after cessation of treatment, and decreases population of CSCs in PaCa-2 tumors from treated mice. Also blocks spleen and liver metastases of colon cancer cells in a mouse model.
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | 2-Acetylnaphtho[2,3-b]furan-4,9-dione |
| CAS | 83280-65-3 |
| Quantity | 50 mg |
| Product Line | Tocris |
| Target | STAT Inhibitors |
| Molecular Formula | C14H8O4 |
| Formula Weight | 240.21 |
| Purity | >98% |
Product Title
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?