Learn More
R&D Systems™ NAMPT PROTAC™ A7
Beschreibung
NAMPT PROTAC A7 is a potent and selective intracellular nicotinamide phosphoribosyl transferase (iNAMPT) Degrader (PROTAC™;) (IC50 of 9.5 nM against the enzymatic activity of NAMPT). Comprises a potent NAMPT inhibitor joined by a linker to a ligand for Von Hippel-Lindau (VHL) protein. Proteomic analysis of global protein level changes confirms selectivity. NAMPT PROTAC A7 decreases iNAMPT level and the secretion of extracellular NAMPT (eNAMPT) in CT26 or MC38 cells. In CT26 tumor bearing BALB/c mice, the compound degrades tumoral NAMPT, and boosts antitumor immunity by inhibiting tumor infiltrating myeloid-derived suppressive cells.
PROTAC® is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemical Name or Material | (2S,4R)-1-((S)-18-(tert-Butyl)-1,16-dioxo-1-(4-((4-((4-(3-(pyridin-3-ylmethyl)thioureido)phenyl)sulfonyl)piperazin-1-yl)methyl)phenyl)-5,8,11,14-tetraoxa-2,17-diazanonadecan-19-oyl)-4-hydroxy-N-((S)-1-(4-(4-methylthiazol-5-yl)phenyl)ethyl)pyrrolidine-2-ca |
| CAS | 2484876-94-8 |
| Quantity | 5 mg |
| Product Line | Tocris |
| Target | Active Degraders |
| Molecular Formula | C58H76N10O11S3 |
| Purity | 0.98 |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?