Learn More
N-Nitroso-N-ethylaniline, TRC
Product Code. 30041194
Change view
Click to view available options
Quantity:
25 mg
50 mg
100 mg
Unit Size:
100mg
25mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity unitSize
30041194 100 mg 100mg
30010634 50 mg 50mg
18072050 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 30041194 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCN525875100MG
 Restricted Item
Estimated Shipment: 27-08-2026
Add to basket
Add to basket
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 612-64-6
Molecular Formula C8 H10 N2 O
Molecular Weight (g/mol) 150.18
Synonym Aniline, N-ethyl-N-nitroso- (6CI,7CI,8CI), N-Ethyl-N-nitrosobenzenamine, N-Ethyl-N-nitrosoaniline, N-Ethyl-N-phenylnitrosamine, N-Nitroso-N-ethylaniline, N-Nitrosoethylphenylamine, NSC 405070, N-Nitroso-N-ethyl-N-phenylamine, NEPhA
IUPAC Name N-ethyl-N-phenylnitrous amide
SMILES CCN(N=O)c1ccccc1
Spécification
Quantity 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C8H10N2O/c1-2-10(9-11)8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,2H2,1H3
Formula Weight 150.0793
Percent Purity >95%
Chemical Name or Material N-Nitroso-N-ethylaniline
Grade HPLC
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.