Learn More
N-n-Hexyl-3,5-dinitrobenzamide, 97%, Thermo Scientific™
Product Code. 15495318
Click to view available options
Quantity:
250 mg
1 g
Unit Size:
1g
250mg
Product Code. 15495318
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H59111.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 92043-81-7
Molecular Formula C13H17N3O5
Molecular Weight (g/mol) 295.295
MDL Number MFCD00413284
InChI Key ULUBCUUBHVXVDB-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-n-hexyl-3,5-dinitrobenzamide, 3,5-dinitrophenyl-n-hexylcarboxamide, 3-hexylcarbamoyl-5-hydroxyazonoyl-phenyl azinic acid
PubChem CID 4456526
IUPAC Name N-hexyl-3,5-dinitrobenzamide
SMILES CCCCCCNC(=O)C1=CC(=CC(=C1)[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-]
Spécification
Quantity 250 mg
Beilstein 2599224
Formula Weight 295.29
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material N-n-Hexyl-3,5-dinitrobenzamide
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis