Learn More
TOKU-E™ Mycophenolic Acid ReadyMade™ Solution
Code produit 30044035
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
10 x 1 mL
Conditionnement:
10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity Conditionnement
30044035 10 x 1 mL 10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30044035 Fournisseur TOKU-E™ Code fournisseur M12110x1ML
 Restricted Item
Estimated Shipment: 04-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Mycophenolic Acid ReadyMade™ Solution is provided as a sterile-filtered solution in a solution of β-cyclodextrin.
  • CAS Number: 24280-93-1
  • Molecular Formula: C17H20O6
  • Molecular Weight: 320.34 g/mol
  • Storage Conditions: -20°C
  • Form: Liquid
  • Source: Penicillium stoloniferum
  • Spectrum: Anisomycin is active against Gram-negative bacteria and protozoa. It has in vitro activity against dengue and Zika flaviviruses in cell culture
  • Mechanism of Action: Mycophenolic Acid blocks inosine monophosphate dehydrogenase in the guanosine monophosphate pathway and suppresses cytokine-induced nitric oxide production
Spécification
Chemical Name or Material Mycophenolic Acid
CAS 24280-93-1
Quantity 10 x 1 mL
Shipping Condition Ice Pack
Product Line ReadyMade™ Solutions
Target Iosine monophosphate dehydrogenase
Molecular Formula C17H20O6
Formula Weight 320.34 amu
Physical Form Liquid
Color Colorless
Product Type Antibiotic
Purity >98%
Molecular Weight (g/mol) 320.34 g/mol
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.