Learn More
R&D Systems™ Mpro 13b-K
Beschreibung
Mpro 13b-K is a coronavirus Mpro inhibitor (IC50 values are 0.12, 0.58 and 0.9 μM for recombinant Mpro from SARS-CoV-2, MERS-CoV and SARS-CoV, respectively). Mpro 13b-K inhibits SARS-CoV-2 infection of human Calu3 cells (IC50 = 2.4 μM). The compound also inhibits SARS-CoV-2 replication in A549-ACE2-TMPRSS2, VeroE6 and Huh7 cell cultures (EC50 values are 0.84, 1.3 and 3.4 μM). Exhibits oral and inhalative bioavailability. Please note that this product was previously known as Mpro 13b.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemical Name or Material | tert-Butyl (1-((S)-1-(((S)-4-(benzylamino)-3,4-dioxo-1-((S)-2-oxopyrrolidin-3-yl)butan-2-yl)amino)-3-cyclopropyl-1-oxopropan-2-yl)-2-oxo-1,2-dihydropyridin-3-yl)carbamate |
| CAS | 2412965-59-2 |
| Quantity | 5 mg |
| Product Line | Tocris |
| Target | 3C and 3CL Protease Inhibitors |
| Molecular Formula | C31H39N5O7 |
| Purity | 97% |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?