Learn More
MP Biomedicals™ γ-Globulins, Labile Enzyme Free, 10g
Product Code. 11494246 Shop All MP Biomedicals Products
Cambiar vista
Click to view available options
Quantity:
10 g
Tamaño de la unidad:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity Tamaño de la unidad
11494246 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11494246 Proveedor MP Biomedicals™ N.º de proveedor 08820423
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Especificaciones
Quantity 10 g
Content And Storage 0°C to 5°C
For Use With (Application) Immunoassay
Purity or Quality Grade >98%
Product Type Labile Enzyme-free gamma Globulin
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.