Learn More
R&D Systems™ Mouse Neuropilin-2 (NP_001070872) VersaClone cDNA
Product Code. 18718689
Change view
Click to view available options
Quantity:
10 μg
Unit Size:
10µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
18718689 10 μg 10µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18718689 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor RDC2766
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    806.27 EUR
    719.25 EUR / 10µg
    Save 87.02 EUR
    10% Off
 Restricted Item
Estimated Shipment: 15-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Especificaciones
Accession Number NP_001070872
Gene ID (Entrez) 8828
Content And Storage Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date
Species Mouse
Product Line R&D Systems
Quantity 10 μg
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.