Learn More
Novus Biologicals™ Mouse Multi-tissue Tissue MicroArray (Normal)
Product Code. 18638940 Shop All Bio Techne Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
5 Slides
Unit Size:
Pack of 5
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity unitSize
18638940 5 Slides Pack of 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 18638940 Supplier Novus Biologicals™ Supplier No. NBP278099
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    786.00 EUR
    743.40 EUR / Pack of 5
    Save 42.60 EUR
    5% Off
 Restricted Item
Estimated Shipment: 17-08-2026
Add to basket
Add to basket
The panel contains 5 to 8 different tissues on one slide.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantity 5 Slides
Species Mouse
For Use With (Application) Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Frozen, In-situ Hybridization
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.