Learn More
R&D Systems™ Mouse GRIN2A/NMDAR2A (NP_032196.2) VersaClone cDNA
Tekniske data
Tekniske data
| Gene | NMDA R, NR2A Subunit |
| Accession Number | NP_032196.2 |
| Gene ID (Entrez) | 2902 |
| Gene Alias | EPND, FESD, GluN1, GluN2A, LKS, MRD8, NDHMSD, NMDA R, NR2A Subunit, NMDA1, NMDAR1, NMDAR2A, NMD-R1, NR1, NR2A |
| Content And Storage | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Species | Mouse |
| Quantity | 10 μg |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?