Learn More
Novus Biologicals™ Monkey Multi-tissue Tissue MicroArray (Normal)
Artikelnummer. 18663311 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantity:
5 Slides
Packungsgröße:
Pack of 5
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Packungsgröße
18663311 5 Slides Pack of 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18663311 Lieferant Novus Biologicals™ Lieferanten-Nr. NBP278105
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
The panel contains 5 to 8 different tissues on one slide.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Quantity 5 Slides
Species Monkey
For Use With (Application) Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Frozen, In-situ Hybridization