Learn More
Molybdenum carbide, 99.5% (metals basis)
Code produit 11316588
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity Conditionnement
11316588 100 g 100g
11306588 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11316588 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 012192.22
 Restricted Item
In Stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 12069-89-5 | CMo2 | 203.91 g/mol
Molybdenum carbide is used in the production of solid molybdenum carbide grades of hard metal in the manufacture of mixed crystal. It used as coating material.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12069-89-5
Molecular Formula CMo2
Molecular Weight (g/mol) 203.91
MDL Number MFCD00014218
InChI Key QIJNJJZPYXGIQM-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimolybdenum carbide, methane dimolybdenum, molybdenum carbide mo2c, molybdenum carbide trace metals basis 100g
IUPAC Name (molybdeniomethylidene)molybdenum
SMILES [Mo]=C=[Mo]
Spécification
Color White
Melting Point 2687°C
Appearance White powder
Density 8.9g/cm3 at 20°C
Quantity 100 g
Odor Odorless
Assay Percent Range 99.5% (metals basis)
Form Powder
Solubility Information Insoluble in water.
Formula Weight 203.91
Chemical Name or Material Molybdenum carbide
Afficher plus Afficher moins
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.