Learn More
Invitrogen™ Alexa Fluor™ 488 Reactive Dye Decapack, for microarrays
Code produit 10206402
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
1 Set
Conditionnement:
1 set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity unitSize
10206402 1 Set 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 10206402 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur A32750
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Matches the imaging channels of most popular microarray scanners
The Alexa Fluor™ reactive dye decapack is specially packaged succinimidyl ester dye for labeling of DNA or RNA samples that have been modified by incorporation of aminoallyl-dUTP (Cat. No. A21664) or aminohexylacrylamido-dUTP (Cat. No. A32761). Every packaging lot is rigorously tested for the ability to label aminoallyl-modified DNA to high and consistent levels.
Array CGH, DNA and RNA Purification and Analysis, DNA Labeling, Expression Array Labeling, Gene Expression Analysis and Genotyping, Genotyping and Genomic Profiling, Microarray Analysis, Nucleic Acid Labeling and Oligo Synthesis
Informations sur la commande
Shipping Condition: Room Temperature
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Product Type Reactive Dye
Content And Storage Store in freezer (-5 to -30°C) and protect from light.
Label or Dye Alexa Fluor Dye
Labeling Method Indirect Labeling
Shipping Condition Room Temperature
Product Line Alexa Fluor
Quantity 1 Set
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.