Learn More
Descripción
MMP-10 Monoclonal specifically detects MMP-10 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
Especificaciones
Especificaciones
| Antigen | MMP-10 |
| Applications | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | MM0024-9G10 |
| Conjugate | HRP |
| Dilution | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin |
| Formulation | PBS with No Preservative |
| Gene Alias | EC 3.4.24, EC 3.4.24.22, matrix metallopeptidase 10 (stromelysin 2), matrix metalloprotease 10, matrix metalloproteinase 10 (stromelysin 2), Matrix metalloproteinase-10, MMP-10, SL-2, STMY2stromelysin-2, stromelysin 2, transin 2, transin-2 |
| Gene Symbols | MMP10 |
| Host Species | Mouse |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?