missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Meprin alpha Subunit/MEP1A Antibody (001), Janelia Fluor™ 549, Novus Biologicals™
Tienda Bio Techne ProductosDescripción
Meprin alpha Subunit/MEP1A Monoclonal specifically detects Meprin alpha Subunit/MEP1A in Mouse samples. It is validated for ELISA/Immunohistochemistry/Immunohistochemistry (Paraffin).
Especificaciones
Especificaciones
| Antigen | Meprin alpha Subunit/MEP1A |
| Applications | ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | 1 |
| Conjugate | Janelia Fluor 549 |
| Dilution | ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin |
| Formulation | 50mM Sodium Borate |
| Gene Alias | bA268F1.1 (meprin A alpha (PABA peptide hydrolase)), EC 3.4.24, EC 3.4.24.18, endopeptidase-2, meprin A subunit alpha, meprin A, alpha (PABA peptide hydrolase), N-benzoyl-L-tyrosyl-P-amino-benzoic acid hydrolase subunit alpha, PABA peptide hydrolase, PPH alpha, PPHA |
| Host Species | Rabbit |
| Immunogen | This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Mouse Meprin alpha Subunit/MEP1A (NP_032611.2; Met 1-Arg 615). |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?