Description
MDR1/ABCB1 Monoclonal specifically detects MDR1/ABCB1 in Human samples. It is validated for CyTOF, Flow Cytometry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation.
Specifications
Specifications
| Antigen | MDR1/ABCB1 |
| Applications | CyTOF, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | MRK16 |
| Conjugate | mFluor Violet 450 SE |
| Dilution | Flow Cytometry |
| Formulation | 50mM Sodium Borate |
| Gene Alias | ABC20, ATP-binding cassette sub-family B member 1, ATP-binding cassette, sub-family B (MDR/TAP), member 1, CD243, CD243 antigen, CLCS, colchicin sensitivity, doxorubicin resistance, EC 3.6.3, EC 3.6.3.44, GP170, IBD13, MDR1MGC163296, multidrug resistance protein 1, P-glycoprotein 1, P-gp, PGY1P-GP |
| Research Discipline | Cancer, Membrane Trafficking and Chaperones |
| Primary or Secondary | Primary |
| Show More |
Product Title
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?