Learn More
Magnesium sulfate hydrate, Puriss., meets analytical spec. of DAC, dried, 99.0-101.0% MgSO4 basis (in dried substance), Solstice
Description
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Solstice now delivers premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Specifications
Tekniske data
| Quantity | 6 x 2.5 kg |
| Linear Formula | MgSO4 · aq |
| UN Number | NONH for all modes of transport |
| IUPAC Name | magnesium;sulfate |
| Formula Weight | 120.37 (anhydrous basis) |
| Percent Purity | 99.0 to 101.0% (MgSO4 basis (in dried substance)) |
| Grade | puriss. |
| Chemical Name or Material | Magnesium Sulfate Hydrate, Meets analytical specification of DAC |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?