Tekniske data
Tekniske data
| Melting Point | 130.0°C to 140.0°C |
| Color | White |
| Loss on Drying | 6% (1g, 105°C) max. |
| Infrared Spectrum | Authentic |
| Packaging | Plastic bottle |
| Linear Formula | Mg(C18H35O2)2 |
| Quantity | 25 g |
| Merck Index | 15,5754 |
| Solubility Information | Solubility in water: insoluble. Other solubilities: decomposes in diluted acids,practically insoluble in alcohols and ether |
| Formula Weight | 591.27 |
| Vis mere |
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?