Beschreibung
Creatine kinase MT 1A Polyclonal specifically detects Creatine kinase MT 1A in Human/Mouse/Rat samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | Creatine kinase MT 1A |
| Applications | Western Blot |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | Unconjugated |
| Dilution | Western Blot 1:500-1:2000 |
| Formulation | PBS with 50% glycerol, pH7.3. |
| Gene Alias | Acidic-Type Mitochondrial Creatine Kinase, CKMT, CKMT1, CKMT1A, Creatine Kinase U-Type, Mitochondrial, Creatine Kinase, Mitochondrial 1 (Ubiquitous), Creatine Kinase, Mitochondrial 1A, EC 2.7.3.2, Mia-CK, Ubiquitous Mitochondrial Creatine Kinase, U-MtCK |
| Host Species | Rabbit |
| Immunogen | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 258-417 of human Creatine kinase MT 1A (NP_001015001.1). FLIWVNEEDHTRVISMEKGGNMKRVFERFCRGLKEVERLIQERGWEFMWNERLGYILTCPSNLGTGLRAGVHIKLPLLSKDSRFPKILENLRLQKRGTGGVDTAATGGVFDISNLDRLGKSEVELVQLVIDGVNYLIDCERRLERGQDIRIPTPVIHTKH |
| Purification Method | Affinity purified |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?