Learn More
Magnesium Chloride Anhydrous, TRC
Product Code. 30472064
Change view
Click to view available options
Quantity:
5 g
25 g
500 g
Unit Size:
25g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity unitSize
30472064 500 g 500g
30476435 25 g 25g
30471123 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 30472064 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCM110333500G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7786-30-3
Molecular Formula MgCl2
Molecular Weight (g/mol) 95.21
Synonym Aerotex Accelerator MX, C-TEK, Catalyst G, Ekimac, FIX-Mg, Freecat MX, HMC 23D, Magnesium Dichloride, Magnesium(II) Chloride, Magnogene, NSC 529832, Soft Wafer, TMT 2, TMT 4, White Nigari, White Nigari NS
IUPAC Name magnesium;dichloride
SMILES [Mg+2].[Cl-].[Cl-]
Spécification
Quantity 500 g
InChI Formula InChI=1S/2ClH.Mg/h2*1H;/q;;+2/p-2
Formula Weight 93.9227
Chemical Name or Material Magnesium Chloride anhydrous
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.