Learn More
Descrizione
NF-L Monoclonal antibody specifically detects NF-L in Human, Rat, Porcine, Bovine, Chicken samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence
Specifica
Specifica
| Antigen | NF-L |
| Applications | Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | NFL/736 |
| Conjugate | Biotin |
| Formulation | PBS |
| Gene Alias | 68 kDa neurofilament protein, neurofilament protein, light chain, neurofilament subunit NF-L, Neurofilament triplet L protein, neurofilament, light polypeptide, neurofilament-light, NF68FLJ53642, NF-L, NFLlight polypeptide 68kDa |
| Host Species | Mouse |
| Immunogen | Recombinant human NF-L protein (Uniprot: P07196) |
| Purification Method | Protein A or G purified |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?