Learn More
R&D Systems™ Lenalidomide
Artikelnummer. 30000855
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantity:
100 mg
Packungsgröße:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Packungsgröße
30000855 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30000855 Lieferant R&D Systems™ Lieferanten-Nr. 6305/100
 Restricted Item
Estimated Shipment: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
A Tocris product, part of R&D Systems. Cereblon binder; induces ubiquitination and degradation of CK1α by E3 ubiquitin ligase
Thalidomide analog. Immune modulatory drug and cereblon binding compound. Induces ubiquitination and degradation of casein kinase (CK) 1α by the E3 ubiquitin ligase CRL4CRBN. Also TNF-α inhibitor and angiogenesis inhibitor. Promotes degradation of transcription factor SALL4.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
CAS 191732-72-6
Quantity 100 mg
Solubility Soluble to 100mM in DMSO
Product Line Tocris
Molecular Formula C13H13N3O3
Formula Weight 259.26
Physical Form Solid
Purity >98%
Molecular Weight (g/mol) 259.265
Chemical Name or Material 3-(4-Amino-1,3-dihydro-1-oxo-2H-isoindol-2-yl)-2,6-piperidinedione