Learn More
LDLR Antibody (263123) [Janelia Fluor™ 585], R&D Systems™
Codice prodotto. 30171265 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity Dimensione della confezione
30171265 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30171265 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore FAB2255JF585
 Restricted Item
Estimated Shipment: 04-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
A Novus product, part of R&D Systems. Rat Monoclonal Antibody
LDLR Monoclonal antibody specifically detects LDLR in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry,Western Blot,CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigen LDLR
Applications Flow Cytometry, Western Blot, CyTOF
Classification Monoclonal
Clone 263123
Conjugate Janelia Fluor 585
Formulation 50mM Sodium Borate
Gene Alias FH, FHC, LDL receptor, LDLCQ2, low density lipoprotein receptor, low-density lipoprotein receptor, low-density lipoprotein receptor class A domain-containing protein 3
Host Species Rat
Immunogen Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant mouse LDL R, Ala22-Arg790 (Ala23Val, Cys27Gly), Accession # Q6GTJ9
Purification Method Protein A or G purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Cancer, Cholesterol Metabolism, Lipid and Metabolism, Signal Transduction
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 3949
Target Species Mouse
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Product Type Antibody
Form Purified
Isotype IgG2a
Product Line Novus
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.