Description
IgG (H+L) Polyclonal antibody specifically detects IgG (H+L) in Mouse samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Dot Blot
Specifications
Specifications
| Antigen | IgG (H+L) |
| Applications | Western Blot, ELISA, Immunofluorescence, Dot Blot |
| Classification | Polyclonal |
| Concentration | LYOPH |
| Conjugate | Unconjugated |
| Dilution | Western Blot, ELISA 1:100-1:2000, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:10 - 1:500, Dot Blot |
| Formulation | Lyophilized from PBS (pH 7.2) |
| Host Species | Pig |
| Immunogen | Purified normal IgG isolated from pooled mouse serum. Freund's complete adjuvant is used in the first step of the immunization procedure. |
| Purification Method | Ion exchange chromatography |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?