Learn More
Novus Biologicals™ KDELR3 Overexpression Lysate
Código de producto. 18250993 Tienda Bio Techne Productos
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
0.1 mg
missing translation for 'unitSize'
0.1mg
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18250993
missing translation for 'mfr': Novus Biologicals™ NBL112222
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
The KDELR3 Overexpression Lysate is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cell Line The lysate was created in HEK293T cells, using plasmid ID RC21571 and based on accession number NM_6855. The protein contains a C-terminal DDK tag.
For Use With (Application) Western Blot
Quantity 0.1 mg
Storage Buffer RIPA buffer
Purity Protein
Test Specificity Homo sapiens KDEL (Lys-Asp-Glu-Leu) endoplasmic reticulum protein retention receptor 3 (KDELR3), transcript variant 1, mRNA.
Content And Storage -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Protein State Native
For Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado