Description
Kallikrein 8/Neuropsin Monoclonal specifically detects Kallikrein 8/Neuropsin in Human samples. It is validated for Western Blot.
Specifications
Spezifikation
| Antigen | Kallikrein 8/Neuropsin |
| Applications | Western Blot |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | 140 |
| Conjugate | DyLight 488 |
| Dilution | Western Blot |
| Formulation | 50mM Sodium Borate |
| Gene Alias | EC 3.4.21, EC 3.4.21.118, hK8, HNP, kallikrein 8 (neuropsin/ovasin), kallikrein-related peptidase 8, KLK8, KLK8 protein type 1, KLK8 protein type 2, Neuropsin, neuropsin type 1, neuropsin type 2, NP, NRPN, Ovasin, PRSS19kallikrein-8, Serine protease 19, Serine protease TADG-14, TADG14neuropsin, Tumor-associated differentially expressed gene 14 protein |
| Host Species | Rabbit |
| Immunogen | This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human Kallikrein 8/Neuropsin (O60259-1; Met1-Gly260). |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?