Description
Kallikrein 4/Prostase/EMSP1 Monoclonal antibody specifically detects Kallikrein 4/Prostase/EMSP1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry
Spécification
Spécification
| Antigen | Kallikrein 4/Prostase/EMSP1 |
| Applications | Immunohistochemistry |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | KLK4/8943 |
| Concentration | 0.2 mg/ml |
| Conjugate | Unconjugated |
| Formulation | 10 mM PBS with 0.05% BSA |
| Gene Alias | AI2A1, ARM1, EC 3.4.21, EC 3.4.21.-, EMSP, EMSP1MGC116827, Enamel matrix serine proteinase 1, kallikrein 4 (prostase, enamel matrix, prostate), kallikrein-4, Kallikrein-like protein 1, kallikrein-related peptidase 4, KLK-L1MGC116828, Prostase, PRSS17enamel matrix serine protease 1, PSTSandrogen-regulated message 1, Serine protease 17 |
| Host Species | Mouse |
| Immunogen | Recombinant fragment of human Kallikrein 4/Prostase/EMSP1 protein (around aa 1-200) (Uniprot: Q9Y5K2). Exact sequence is proprietary. |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?